Print…
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
51060-100MG 51060-500MG
SIAL51060-100MGEA 202 EUR
SIAL51060-100MG SIAL51060-500MG
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt, Sigma-Aldrich®
Guanosine-5'-diphosphate disodium salt
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₁P₂
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00070121
Número CAS: 7415-69-2
EINECS: 231-026-2