Print…
2'-Deoxyguanosine hydrate ≥99%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
854999-100MG 854999-1G
SIAL854999-100MGEA 113 EUR
SIAL854999-100MG SIAL854999-1G
2'-Deoxyguanosine hydrate ≥99%, Sigma-Aldrich®
2'-Deoxyguanosine hydrate
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅O₄·xH₂O
Número MDL : MFCD00150760
Número CAS: 961-07-9
EINECS: 213-505-8