Print…
2'-Deoxyguanosine hydrate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 9-(2-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)guanine hydrate, Guanine-2′-deoxyriboside hydrate, 2-Amino-9-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-1H-purin-6(9H)-one hydrate(1:x)
226731000 226730010 226730050
ACRO226731000EA 36 EUR
ACRO226731000 ACRO226730010 ACRO226730050
2'-Deoxyguanosine hydrate 99+%
2'-Deoxyguanosine hydrate
Fórmula: C₁₀H₁₃N₅O₄·xH₂O
Peso Molecular: 267.24 g/mol (anhy)
Ponto de Fusão: 300 °C (decomposição)
Ponto de Inflamação: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150760
Número CAS: 961-07-9
EINECS: 213-505-8
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤8.0 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 13700 +/- 4%, on dry basis