Print…
Chromotrope 2B ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L11330.14 L11330.22
L11330.14EA 62.8 EUR
L11330.14 L11330.22
Chromotrope 2B ≥97%
Chromotrope 2B
CAS No.: 548-80-1 Molecular Formula: C16H9N3Na2O10S2 Formula Weight: 513.37 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4109733 Merck Reference: 14,2240 MDL No.: MFCD00003951
Fórmula: C₁₆H₉N₃Na₂O₁₀S₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003951
Número CAS: 548-80-1
EINECS: 208-959-9
Merck Index: 14,2240