Print…
Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Sinônimos: N-Ethyl-1-((4-(phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-amine
46290-10G 46290-50G
46290-10GEA 103 EUR
46290-10G 46290-50G
Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B), Sigma-Aldrich®
Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B)
Fórmula: C₂₄H₂₁N₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003904
Número CAS: 6368-72-5
EINECS: 228-862-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e8bcad8994d0be85b60671e3b670c01fcb343e7&vid=4e8bcad8994d0be85b60671e3b670c01fcb343e7&prid=web&clid=SAPDAM