Print…
Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: N-Ethyl-1-((4-(phenyldiazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalen-2-amine
191630050 191630500
ACRO191630050EA 56.5 EUR
ACRO191630050 ACRO191630500
Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B)
Sudan red 7B (fat red bluish, solvent red 19, fat red 7B)
Fórmula: C₂₄H₂₁N₅
Ponto de Fusão: 130 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003904
Número CAS: 6368-72-5
EINECS: 228-862-5
Encomendar
Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies