Print…
Chromotrope 2R, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
192010250 192011000
ACRO192010250EA 61.9 EUR
ACRO192010250 ACRO192011000
Chromotrope 2R, puro
Chromotrope 2R
Fórmula: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₈S₂
Peso Molecular: 468.37 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003955
Número CAS: 4197-07-3
EINECS: 224-085-0
Encomendar
Appearance Red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Specific extinction E (1%/1cm) ≥360 (509 nm, water)