Tungsten(V) ethoxide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
CAS No.: 26143-11-3
Molecular Formula: C10H25O5W
Formula Weight: 409.15
Flash Point:
Intermediate for sol-gel coatings
Fórmula:
C₁₀H₂₅O₅W Ponto de ebulição: 110…115 °C (1 mmHg) Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00078041 Número CAS: 26143-11-3 |