Niobium(V) ethanolate 99.9% (baseado nos metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 3236-82-6
Molecular Formula: Nb(OC2H5)5
Formula Weight: 318.21
Flash Point: 36°(97°F)
Refractive Index: 1.5160
Melting Point: 6°
Boiling Point: 140-142°/0.1mm
Beilstein Reference: 3678883
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00015122
Fórmula:
C₁₀H₂₅NbO₅ Ponto de ebulição: 140…142 °C (0,1 mmHg) Ponto de Fusão: 6 °C Densidade: 1,258 Ponto de Inflamação: 36 °C (97 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015122 Número CAS: 3236-82-6 EINECS: 221-795-2 UN: 2924 ADR: 3,III |