Print…
1-Naphthyl phosphate disodium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Naphthylphosphoric acid disodium salt, α-Naphthyl Phosphate Disodium Salt Hydrate, Phosphoric acid 1-Naphthyl ester disodium salt, Disodium 1-Naphthyl phosphate hydrate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N7255-100MG N7255-1G N7255-250MG N7255-5G
SIALN7255-100MGEA 59.1 EUR
SIALN7255-100MG SIALN7255-1G SIALN7255-250MG SIALN7255-5G
1-Naphthyl phosphate disodium salt, Sigma-Aldrich®
1-Naphthyl phosphate disodium salt
Fórmula: C₁₀H₇Na₂O₄P
Número MDL : MFCD00041007
Número CAS: 2183-17-7
EINECS: 218-564-3