Print…
Naphthol AS-TR phosphate disodium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
N6125-100MG N6125-1G N6125-5G
SIALN6125-100MGEA 74.5 EUR
SIALN6125-100MG SIALN6125-1G SIALN6125-5G
Naphthol AS-TR phosphate disodium salt, Sigma-Aldrich®
Naphthol AS-TR phosphate disodium salt
Fórmula: C₁₈H₁₃ClNNa₂O₅P
Número CAS: 4264-93-1