Print…
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N2250-100MG N2250-1G N2250-500MG N2250-50MG N2250-5G
SIALN2250-100MGEA 126 EUR
SIALN2250-100MG SIALN2250-1G SIALN2250-500MG SIALN2250-50MG SIALN2250-5G
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt, Sigma-Aldrich®
Naphthol AS-BI phosphate disodium salt
Fórmula: C₁₈H₁₃BrNNa₂O₆P
Número MDL : MFCD00150774
Número CAS: 530-79-0
EINECS: 208-495-7