Tin(II) ethoxide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
20896.06
20896.03
20896.06EA
164
EUR
20896.06
20896.03
Tin(II) ethoxide
Tin(II) ethoxide
CAS No.: 14791-99-2
Molecular Formula: C4H10O2Sn
Formula Weight: 208.81
Physical Form: Solid/semi-solid
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: ca 200° dec.
MDL No.: MFCD00015653
Fórmula:
C₄H₁₀O₂Sn Peso Molecular: 208.83 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 200 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00015653 Número CAS: 14791-99-2 |