Print…
4-Nitroquinoline-N-oxide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
203790010 203792500 203790050
ACRO203790010EA 76.1 EUR
ACRO203790010 ACRO203792500 ACRO203790050
4-Nitroquinoline-N-oxide 98%
4-Nitroquinoline-N-oxide
Fórmula: C₉H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006738
Número CAS: 56-57-5
EINECS: 200-281-1
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Ochre to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %