Print…
8-Quinolineboronic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Quinolin-8-ylboronic acid
L19640.03 L19640.MD
L19640.03EA 145 EUR
L19640.03 L19640.MD
8-Quinolineboronic acid ≥99%
8-Quinolineboronic acid
Purity: 99% CAS No.: 86-58-8 Molecular Formula: C9H8BNO2 Formula Weight: 172.98 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 147522 Merck Reference: 14,8069 MDL No.: MFCD01114698
Fórmula: C₉H₈BNO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01114698
Número CAS: 86-58-8
Merck Index: 14,8069