Print…
N,N'-Diphenylbenzidine para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4,4'-Bis(phenylamino)biphenyl, N4,N4'-Diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20530.0010 8.20530.0005
8.20530.0010EA 88.2 EUR
8.20530.0010 8.20530.0005
N,N'-Diphenylbenzidine para síntese, Sigma-Aldrich®
N,N'-Diphenylbenzidine
Fórmula: C₂₄H₂₀N₂
Número MDL : MFCD00003016
Número CAS: 531-91-9
EINECS: 208-521-7
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 245 - 250 °C
Molar Mass 336.43 g/mol
Synonyms N,N'-Diphenyl-4,4'-diaminobiphenyl, N,N'-Diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
Hill Formula C24H20N2
Chemical Formula 4-(C6H5NH)C6H4C6H4-4-(NHC6H5)