N,N'-Diphenylbenzidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
4,4'-Bis(phenylamino)biphenyl, N4,N4'-Diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
A13802.06
A13802.14
A13802.06EA
56.7
EUR
A13802.06
A13802.14
N,N'-Diphenylbenzidine ≥98%
N,N'-Diphenylbenzidine
Purity: 98%
CAS No.: 531-91-9
Molecular Formula: C24H20N2
Formula Weight: 336.44
Odour: Odourless
Melting Point: 246-250°
Beilstein Reference: 2220993
Merck Reference: 14,3319
MDL No.: MFCD00003016
Fórmula:
C₂₄H₂₀N₂ Ponto de Fusão: 246…250 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003016 Número CAS: 531-91-9 EINECS: 208-521-7 Merck Index: 14,3319 |