3-(4-Morpholinyl)phenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15707.03
A15707.06
A15707.14
A15707.03EA
41.9
EUR
A15707.03
A15707.06
A15707.14
3-(4-Morpholinyl)phenol ≥98%
3-(4-Morpholinyl)phenol
Purity: 98%
CAS No.: 27292-49-5
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 127-132°
Beilstein Reference: 149989
Fórmula:
C₁₀H₁₃NO₂ Ponto de Fusão: 127…132 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051675 Número CAS: 27292-49-5 |