Print…
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-Carbobenzyloxyglycine, N-Benzyloxycarbonylglycine, Z-Gly-OH, 2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)acetic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C7206-100G C7206-25G C7206-500G
SIALC7206-100GEA 206 EUR
SIALC7206-100G SIALC7206-25G SIALC7206-500G
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH), Sigma-Aldrich®
N-Cbz-glycine(Z-Gly-OH)
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₄
Peso Molecular: 209.2 g/mol
Número MDL : MFCD00002691
Número CAS: 1138-80-3
EINECS: 214-516-0