Print…
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sodium 2-mercaptoethanesulphonate
63705-10G 63705-50G
SIAL63705-10GEA 226 EUR
SIAL63705-10G SIAL63705-50G
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna), Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
Fórmula: C₂H₅NaO₃S₂
Peso Molecular: 164.18 g/mol
Número MDL : MFCD00007535
Número CAS: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9