Print…
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Sodium 2-mercaptoethanesulphonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.10595.0010 8.10595.9010
8.10595.0010EA 123 EUR
8.10595.0010 8.10595.9010
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna) para síntese, Sigma-Aldrich®
2-Mercaptoethanesulphonic acid sodium salt (mesna)
Fórmula: C₂H₅NaO₃S₂
Peso Molecular: 164.18 g/mol
Número MDL : MFCD00007535
Número CAS: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9
Encomendar
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 164.18 g/mol