Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
A12054.0B
A12054.0I
A12054.0BEA
90.6
EUR
A12054.0B
A12054.0I
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate) ≥98%
Isethionic acid sodium salt (sodium 2-hydroxyethanesulphonate)
Purity: 98%
CAS No.: 1562-00-1
Molecular Formula: HO(CH2)2SO3Na
Formula Weight: 148.11
Melting Point: 191-194°
Beilstein Reference: 3633992
Fórmula:
C₂H₅NaO₄S Ponto de Fusão: 191…194 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007534 Número CAS: 1562-00-1 EINECS: 216-343-6 |