Print…
N-(Hydroxymethyl)-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoro-N-(hydroxymethyl)acetamide, N-(Hydroxymethyl)trifluoroacetamide
L00128.14 L00128.06
L00128.14EA 224 EUR
L00128.14 L00128.06
N-(Hydroxymethyl)-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98%
N-(Hydroxymethyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Purity: 98+% CAS No.: 50667-69-1 Molecular Formula: C3H4F3NO2 Formula Weight: 143.06 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 99-103° Beilstein Reference: 1859914 MDL No.: MFCD00014416
Fórmula: C₃H₄F₃NO₂
Peso Molecular: 143.06 g/mol
Ponto de Fusão: 99…103 °C
Número MDL : MFCD00014416
Número CAS: 50667-69-1
EINECS: 256-698-4