Print…
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
MQ200
394882-100ML 394882-10X1ML 394882-25ML 394882-5ML
SIAL394882-100MLEA 1830 EUR
SIAL394882-100ML SIAL394882-10X1ML SIAL394882-25ML SIAL394882-5ML
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA), Sigma-Aldrich®
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Fórmula: C₉H₁₈F₃NOSi
Peso Molecular: 241.33 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009671
Número CAS: 77377-52-7
UN: 1993
ADR: 3 II