Print…
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14219.0001 8.14219.0005
8.14219.0001EA 39.8 EUR
8.14219.0001 8.14219.0005
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) para síntese, Sigma-Aldrich®
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Fórmula: C₉H₁₈F₃NOSi
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009671
Número CAS: 77377-52-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 241.33 g/mol
Boiling Point 168 - 170 °C
Flash Point 52 °C
Refractive Index 1.4018 (20 °C, 589 nm)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)