N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B23760.03
B23760.06
B23760.14
B23760.03EA
44.3
EUR
B23760.03
B23760.06
B23760.14
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) ≥97%
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Purity: 97%
CAS No.: 77377-52-7
Molecular Formula: C9H18F3NOSi
Formula Weight: 241.33
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.4020
Boiling Point: 168-170°
Beilstein Reference: 3606546
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009671
Fórmula:
C₉H₁₈F₃NOSi Ponto de ebulição: 168…170 °C Densidade: 1,023 Ponto de Inflamação: 52 °C (125 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009671 Número CAS: 77377-52-7 ADR: 3,III |