Print…
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(tert-Butyldimethylsilyl)-2,2,2-trifluoro-N-methylacetamide, MBDSTFA
221540050 221540010 221540250
ACRO221540050EA 252 EUR
ACRO221540050 ACRO221540010 ACRO221540250
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA) 98%
N-(tert-Butyldimethylsilyl)-N-methyltrifluoroacetamide (MTBSTFA)
Fórmula: C₉H₁₈F₃NOSi
Peso Molecular: 241.33 g/mol
Ponto de ebulição: 170 °C (760 mmHg)
Densidade: 1.02 g/cm³
Ponto de Inflamação: 52 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009671
Número CAS: 77377-52-7
UN: 1993
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %