Print…
N-Methyl-bis-trifluoroacetamide, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoro-N-methyl-N-(2,2,2-trifluoroacetyl)acetamide, MBTFA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
M0789-10X1ML M0789-5ML
M0789-10X1MLEA 294 EUR
M0789-10X1ML M0789-5ML
N-Methyl-bis-trifluoroacetamide, Supelco®
N-Methylbistrifluoroacetamide
Fórmula: C₅H₃F₆NO₂
Número MDL : MFCD00000412
Número CAS: 685-27-8
EINECS: 211-680-5
UN: 2920
ADR: 8.3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79168343a158a1d2fad009b16d47996ff4ace6b4&vid=137483508520ebf407de9eff5c9f28766216fb7a&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2aa16dc54546c9e52c7956ea07e20f550635839&vid=fb0a343c7442e32e05ee393fb59950ff80594016&prid=web&clid=SAPDAM