Print…
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
254770-100G 254770-500G 254770-5G
SIAL254770-100GEA 142 EUR
SIAL254770-100G SIAL254770-500G SIAL254770-5G
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate), Sigma-Aldrich®
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Fórmula: C₃H₅KOS₂
Número MDL : MFCD00004931
Número CAS: 140-89-6
EINECS: 205-439-3