Print…
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.20744.0100 8.20744.0500
8.20744.0100EA 78.4 EUR
8.20744.0100 8.20744.0500
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate) para síntese, Sigma-Aldrich®
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Fórmula: C₃H₅KOS₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004931
Número CAS: 140-89-6
EINECS: 205-439-3
Encomendar
Solubility 1090 g/l (20 °C)
Melting Point 209 - 214 °C decomposes
Molar Mass 160.3 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
pH 9 - 10 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Potassium ethylxanthogenate, Potassium xanthogenate
Hill Formula C3H5KOS2