Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate) ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Potassium-O-ethyldithiocarbonate, Potassium ethyl xanthate, Ethylxanthic acid potassium salt
A11450.0E
A11450.22
A11450.36
A11450.0EEA
1010
EUR
A11450.0E
A11450.22
A11450.36
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate) ≥97%
Potassium xanthogenate (potassium-O-ethyl dithiocarbonate)
Purity: 98%
CAS No.: 140-89-6
Molecular Formula: C3H5KOS2
Formula Weight: 160.30
Flash Point: 205°(401°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.558
Appearance: Yellow
Odour: Unpleasant
pH: 9-10
Melting Point: ca 205° dec.
Beilstein Reference: 3596974
Merck Reference: 14,7696
MDL No.: MFCD00004931
Fórmula:
C₃H₅KOS₂ Peso Molecular: 160.30 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 205 °C (decomposição) Densidade: 1.558 Ponto de Inflamação: 205 °C (401 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004931 Número CAS: 140-89-6 EINECS: 205-439-3 Merck Index: 14,7696 |