Print…
Ammonium bismuth citrate Bi 48-52%, (máx. 2% H₂O)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bismuth Ammonium Citrate, Citric acid ammonium bismuth salt
A17003.30 A17003.18 A17003.0B
A17003.30EA 209 EUR
A17003.30 A17003.18 A17003.0B
Ammonium bismuth citrate Bi 48-52%, (máx. 2% H₂O)
Ammonium bismuth citrate
CAS No.: 25530-63-6 Molecular Formula: C6H10BiNO8 Formula Weight: 433.12 MDL No.: MFCD00036420
Fórmula: C₆H₁₁BiNO₇
Peso Molecular: 433.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036420
Número CAS: 25530-63-6
EINECS: 247-078-4