Print…
Acetato de TRIS, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol acetate salt, Trimethylolaminomethane acetate, Tris acetate, Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol acetate
93337-100G 93337-25G
SIAL93337-100GEA 420 EUR
SIAL93337-100G SIAL93337-25G
Acetato de TRIS, Sigma-Aldrich®
Tris acetate
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃·CH₃COOH
Peso Molecular: 181.1870 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038951
Número CAS: 6850-28-8
EINECS: 229-939-6