Fosfato de creatina dissódica sal tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
27920-1G
27920-5G
SIAL27920-1GEA
83.2
EUR
SIAL27920-1G
SIAL27920-5G
Fosfato de creatina dissódica sal tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Fórmula:
C₄H₈N₃Na₂O₅P·4H₂O Temperatura de Armazenamento: Congelador |
Número MDL :
MFCD00150192 Número CAS: 71519-72-7 EINECS: 213-074-6 |