Print…
Fosfato de creatina dissódica sal tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
27920-1G 27920-5G
SIAL27920-1GEA 83.2 EUR
SIAL27920-1G SIAL27920-5G
Fosfato de creatina dissódica sal tetrahidratado, Sigma-Aldrich®
Creatine phosphate disodium salt tetrahydrate
Fórmula: C₄H₈N₃Na₂O₅P·4H₂O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00150192
Número CAS: 71519-72-7
EINECS: 213-074-6