Print…
L(+)-Glutamic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-2-Aminopentanedioic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
G2128-100G G2128-1KG G2128-500G
SIALG2128-100GEA 50.1 EUR
SIALG2128-100G SIALG2128-1KG SIALG2128-500G
L(+)-Glutamic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₀ClNO₄
Peso Molecular: 183.59 g/mol
Número MDL : MFCD00012619
Número CAS: 138-15-8
EINECS: 205-315-9