Print…
L(+)-Glutamic acid hydrochloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14632.0250 8.14632.9025
8.14632.0250EA 37 EUR
8.14632.0250 8.14632.9025
L(+)-Glutamic acid hydrochloride para síntese, Sigma-Aldrich®
L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₀ClNO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012619
Número CAS: 138-15-8
EINECS: 205-315-9
Encomendar
Solubility 490 g/l (20 °C)
Melting Point 191 - 193 °C decomposes
Molar Mass 183.59 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
Density 1.525 g/cm3