L(+)-Glutamic acid hydrochloride ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
(S)-2-Aminopentanedioic acid hydrochloride, 2-Aminoglutaric acid hydrochloride
A12505.0B
A12505.30
A12505.0BEA
125
EUR
A12505.0B
A12505.30
L(+)-Glutamic acid hydrochloride ≥99%
L(+)-Glutamic acid hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 138-15-8
Molecular Formula: C5H9NO4.HCl
Formula Weight: 183.59
Melting Point: 203° dec.
Beilstein Reference: 3565569
Merck Reference: 14,4469
Optical Rotation: +23° (c=6 in water)
MDL No.: MFCD00012619
Fórmula:
C₅H₁₀ClNO₄ Peso Molecular: 183.59 g/mol Ponto de Fusão: 203 °C (decomposição) Densidade: 1.525 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012619 Número CAS: 138-15-8 EINECS: 205-315-9 |