Print…
N-Metil-N-octanol-D-glucamina (MEGA-8), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
O3129-25G O3129-5G
SIALO3129-25GEA 2720 EUR
SIALO3129-25G SIALO3129-5G
N-Metil-N-octanol-D-glucamina (MEGA-8), Sigma-Aldrich®
N-Methyl-N-octanoyl-D-glucamine (MEGA-8)
Fórmula: C₁₅H₃₁NO₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134152
Número CAS: 85316-98-9