Print…
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N7000-1G N7000-10G N7000-5G
SIALN7000-1GEA 41.7 EUR
SIALN7000-1G SIALN7000-10G SIALN7000-5G
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate, Sigma-Aldrich®
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Fórmula: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00150615
Número CAS: 81012-89-7