1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A18254.06
A18254.14
A18254.22
A18254.06EA
101
EUR
A18254.06
A18254.14
A18254.22
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥98%
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 81012-89-7
Molecular Formula: C10H8NaO4P.H2O
Formula Weight: 264.16 (246.14anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 186-191°
MDL No.: MFCD00150615
Fórmula:
C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O Ponto de Fusão: 186…191 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00150615 Número CAS: 81012-89-7 EINECS: 220-171-7 |