Print…
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N0877-100MG N0877-1G N0877-250MG N0877-500MG N0877-5G
SIALN0877-100MGEA 76.7 EUR
SIALN0877-100MG SIALN0877-1G SIALN0877-250MG SIALN0877-500MG SIALN0877-5G
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside, Sigma-Aldrich®
(4-Nitrophenyl)-α-D-galactopyranoside
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₈
Número MDL : MFCD00065050
Número CAS: 7493-95-0
EINECS: 231-343-6