Print…
(2-Nitrofenil) β-D-galactopiranosido (ONPG), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
N1127-1G N1127-250MG N1127-25G N1127-500MG N1127-5G
SIALN1127-1GEA 75.5 EUR
SIALN1127-1G SIALN1127-250MG SIALN1127-25G SIALN1127-500MG SIALN1127-5G
(2-Nitrofenil) β-D-galactopiranosido (ONPG), Sigma-Aldrich®
(2-Nitrophenyl)-β-D-galactopyranoside (ONPG)
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₈
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063255
Número CAS: 369-07-3
EINECS: 206-716-1