Print…
Erythromycin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E0774-100G E0774-25G E0774-5G
SIALE0774-100GEA 1290 EUR
SIALE0774-100G SIALE0774-25G SIALE0774-5G
Erythromycin, Sigma-Aldrich®
Erythromycin
Fórmula: C₃₇H₆₇NO₁₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084654
Número CAS: 114-07-8
EINECS: 204-040-1