Print…
FITC (fluoresceína isotiocianato isómero I) 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L09319.03 L09319.MF L09319.MD
L09319.03EA 298 EUR
L09319.03 L09319.MF L09319.MD
FITC (fluoresceína isotiocianato isómero I) 95%
FITC (fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein isothiocyanate isomer I)
Purity: 95% CAS No.: 3326-32-7 Molecular Formula: C21H11NO5S Formula Weight: 389.39 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 360° Beilstein Reference: 1407295 MDL No.: MFCD00005063
Fórmula: C₂₁H₁₁NO₅S
Ponto de Fusão: >360 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005063
Número CAS: 3326-32-7
EINECS: 222-042-0