Verde brilhante
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12801.14
A12801.22
A12801.14EA
24.1
EUR
A12801.14
A12801.22
Verde brilhante
Brilliant green
CAS No.: 633-03-4
Molecular Formula: C27H34N2O4S
Formula Weight: 482.65
Melting Point: 210° dec.
Beilstein Reference: 3901207
Merck Reference: 14,1374
MDL No.: MFCD00011880
Fórmula:
C₂₇H₃₄N₂O₄S Ponto de Fusão: 210 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011880 Número CAS: 633-03-4 EINECS: 211-190-1 Merck Index: 14,1374 |