Print…
Verde brilhante, Puro, alta pureza corante biológico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
229601000 229605000
ACRO229601000EA 49.4 EUR
ACRO229601000 ACRO229605000
Verde brilhante, Puro, alta pureza corante biológico
Brilliant green
Fórmula: C₂₇H₃₄N₂O₄S
Ponto de Fusão: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011880
Número CAS: 633-03-4
EINECS: 211-190-1
Encomendar
Appearance Green to green-yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (105°C)
UV Lambda max 625 to 631 nm (in 50% ethanol)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.94 to 1.14
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1900 (at 625 to 631 nm)
Visual transition interval from pH 0.0 (yellow) to pH 2.6 (green)