Print…
Methyl green zinc chloride salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
198080-10G 198080-50G
198080-10GEA 236 EUR
198080-10G 198080-50G
Methyl green zinc chloride salt, Sigma-Aldrich®
Methyl green zinc chloride salt
Fórmula: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151094
Número CAS: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7022caee36158e3bdb25b3e8bf856f0822f67c5d&vid=d2cd36b4936c8aa3b530803ae0c1b1354a453497&prid=web&clid=SAPDAM