Print…
Methyl green zinc chloride salt, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
67060-10G 67060-50G
67060-10GEA 156 EUR
67060-10G 67060-50G
Methyl green zinc chloride salt, Sigma-Aldrich®
Methyl green zinc chloride salt
Fórmula: C₂₇H₃₅BrClN₃·xZnCl₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00151094
Número CAS: 7114-03-6
EINECS: 230-415-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e323a451158bd057cfddc2efca3de6704f647323&vid=30840a8b2079b16f9e52713ad84a297949b0ce84&prid=web&clid=SAPDAM