Print…
Rhodamine 6G perchlorate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H33626.MD H33626.03
H33626.MDEA 40 EUR
H33626.MD H33626.03
Rhodamine 6G perchlorate 96%
Rhodamine 6G perchlorate
Purity: 96% CAS No.: 13161-28-9 Molecular Formula: C28H31ClN2O7 Formula Weight: 543.02 Melting Point: 240° MDL No.: MFCD00013117
Fórmula: C₂₈H₃₁ClN₂O₇
Ponto de Fusão: >240 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013117
Número CAS: 13161-28-9
EINECS: 236-099-4