(±)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Tetrahydrofuran-2-carboxylic acid, 2-Tetrahydrofuran Carboxylic Acid
B22927.14
B22927.22
B22927.14EA
50.8
EUR
B22927.14
B22927.22
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥97%
(±)-Tetrahydro-2-furoic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 16874-33-2
Molecular Formula: C5H8O3
Formula Weight: 116.12
Flash Point: 139°(282°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Pungent
Boiling Point: 244°
Beilstein Reference: 109671
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00022473
Fórmula:
C₅H₈O₃ Ponto de ebulição: 244 °C Densidade: 1,213 Ponto de Inflamação: 139 °C (282 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00022473 Número CAS: 16874-33-2 UN: 3265 ADR: 8,III |